B60800
1-Bromo-4-chlorobutane
99%
Sinonimo/i:
Tetramethylene chlorobromide
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4875 (lit.)
P. eboll.
80-82 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
1.488 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCCCBr
InChI
1S/C4H8BrCl/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
NIDSRGCVYOEDFW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup