167851
4-Bromo-1-butene
97%
Sinonimo/i:
1-Bromo-3-butene, 3-Butenyl bromide, 4-Bromobut-1-ene, Allylcarbinyl bromide, But-3-en-1-yl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. eboll.
98-100 °C (lit.)
Densità
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCCC=C
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 4-Bromo-1-butene was used in the synthesis of 4-(3-butenyloxy)benzoic acid.
- It was also used in the total synthesis of largazole.
- It was used in double alkylation of lactams, followed by Grubbs ring-closing metathesis, to yield gymnodimine (biotoxin).
- It was used in preparation of dienehydrazides.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C - closed cup