761206
4-Pentenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
4-Pentene-1-magnesium bromide solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solution
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.940 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
allyl
Stringa SMILE
Br[Mg]CCCC=C
InChI
1S/C5H9.BrH.Mg/c1-3-5-4-2;;/h3H,1-2,4-5H2;1H;/q;;+1/p-1
LHTUYNSQNJOCCB-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
11.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11.2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?