Documenti fondamentali
436291
Sigma-Aldrich
Octylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
Sinonimo/i:
1-Octylmagnesium bromide, n-Octylmagnesium bromide, Bromooctylmagnesium
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Livello qualitativo
Concentrazione
2.0 M in diethyl ether
P. ebollizione
34.6 °C
Densità
0.961 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C8H17.BrH.Mg/c1-3-5-7-8-6-4-2;;/h1,3-8H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
ZDUZWGUHIRQPGP-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-31.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)