Documenti fondamentali
394262
Sigma-Aldrich
Octadecylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
Chlorooctadecylmagnesium, Octadecane, magnesium complex
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)17MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
67 °C
Densità
0.906 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C18H37.ClH.Mg/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-18H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
ONJPXWZQVLKGIU-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Octadecylmagnesium chloride is a Grignard reagent commonly used in organic synthesis for various transformations, including nucleophilic addition reactions and carbon-carbon bond formation via palladium-catalyzed alkylation and arylation reactions.
Applicazioni
Octadecylmagnesium chloride can be used for the introduction of octyl substituents on the bipyridine skeletons to prepare functionalized 4,4′-bipyridines, which are used as linkers formation of discrete metal complexes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)