Documenti fondamentali
B74607
Sigma-Aldrich
1-Bromononane
98%
Sinonimo/i:
Nonyl bromide
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)8Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.15
Beilstein:
1733632
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
201 °C (lit.)
Densità
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCBr
InChI
1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
P Balgavý et al.
General physiology and biophysics, 5(4), 365-370 (1986-08-01)
Interaction of chemical fusogen n-nonyl bromide with a model membrane formed from phosphatidylcholine was studied using 2D-NMR spectra of heavy water and 31P-NMR proton decoupled spectra of the lipid phosphate group in multilamellar lipid dispersions. n-Nonyl bromide was found to
Hypomethylating agents (HMAs) effect on myelodysplastic/myeloproliferative neoplasm unclassifiable (MDS/MPN-U): single institution experience.
Aref Al-Kali et al.
Leukemia & lymphoma, 1-3 (2018-02-22)