448729
9-Bromo-1-nonanol
95%
Sinonimo/i:
Nonamethylene bromohydrin
Saggio
95%
P. ebollizione
125-126 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
33-35 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C9H19BrO/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h11H,1-9H2
USJDOLXCPFASNV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?