294144
8-Bromo-1-octanol
95%
Sinonimo/i:
Octamethylene bromohydrin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n20/D 1.480 (lit.)
P. ebollizione
79-80 °C/0.07 mmHg (lit.)
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCCCCCCCCO
InChI
1S/C8H17BrO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h10H,1-8H2
GMXIEASXPUEOTG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?