252301
8-Bromo-1-octene
97%
Sinonimo/i:
1-Bromo-7-octene, 7-Octen-1-yl bromide, 7-Octenyl bromide
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.467 (lit.)
Densità
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
allyl
bromo
Stringa SMILE
BrCCCCCCC=C
InChI
1S/C8H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2H,1,3-8H2
SNMOMUYLFLGQQS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?