118354
9-Decen-1-ol
97%
About This Item
Formula condensata:
H2C=CH(CH2)8OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39020322
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. ebollizione
234-238 °C (lit.)
Densità
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2,11H,1,3-10H2
QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
9-Decen-1-ol undergoes oxidation to give 9-decenoic in aqueous media (dioxane–water mixtures) in the presence of supported palladium or platinum catalysts.
Applicazioni
9-Decen-1-ol was used in the preparation of semifluorinated acids required for the synthesis of poly(styrene-b-semifluorinated isoprene) block copolymers with -CF2H-terminated side groups.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Oxidation of 9-decen-1-ol (rosalva) by air in aqueous media on platinum catalysts.
Crozon AB, et al.
New. J. Chem., 22(3), 269-273 (1998)
Effect of changing molecular end groups on surface properties: synthesis and characterization of poly (styrene-b-semifluorinated isoprene) block copolymers with-CF2H end groups.
Hayakawa T, et al.
Macromolecules, 33(21), 8012-8019 (2000)
Erik Selander et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(20), 6395-6400 (2015-04-29)
Interactions among microscopic planktonic organisms underpin the functioning of open ocean ecosystems. With few exceptions, these organisms lack advanced eyes and thus rely largely on chemical sensing to perceive their surroundings. However, few of the signaling molecules involved in interactions