C45008
6-Chlorohexanol
96%
Sinonimo/i:
1-Chloro-6-hydroxyhexane, Hexamethylene chlorohydrin
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
108-112 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCCCCCl
InChI
1S/C6H13ClO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2
JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C45008-5G | 4061832884646 |
C45008-100G | |
C45008-1KG | |
C45008-25G | 4061832884639 |