H45353
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
technical grade
Sinonimo/i:
1-Formyl-2-hydroxynaphthalene, 1-Formyl-2-naphthol, 2-Hydroxynaphthyl-1-carboxaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
P. ebollizione
192 °C/27 mmHg (lit.)
Punto di fusione
76-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1c(O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C11H8O2/c12-7-10-9-4-2-1-3-8(9)5-6-11(10)13/h1-7,13H
NTCCNERMXRIPTR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?