W300403
Salicylaldehyde
≥98%, FG
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
4.2 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 33 °C)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.573 (lit.)
P. ebollizione
197 °C (lit.)
Punto di fusione
1-2 °C (lit.)
Densità
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
salicylaldehyde
Organolettico
medicinal; cooling; spicy
Stringa SMILE
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Facile synthesis of iminated lignin for enhanced free radical and lead ion scavenging capabilities.: This study presents a novel method for synthesizing iminated lignin using salicylaldehyde. The modified lignin demonstrates significantly improved free radical and lead ion scavenging abilities, highlighting its potential application in environmental remediation and biochemical processes (Xia et al., 2024).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W300403-10KG | |
W300403-1KG | |
W300403-1KG-K | 4061837835292 |
W300403-25KG-K | 4061837835308 |
W300403-10KG-K | 4061837835285 |
W300403-25KG | |
W300403-SAMPLE | |
W300403-SAMPLE-K | 4061837835315 |