120804
o-Vanillin
99%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-m-anisaldehyde, 3-Methoxysalicylaldehyde
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
265-266 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
COc1cccc(C=O)c1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-3-6(5-9)8(7)10/h2-5,10H,1H3
JJVNINGBHGBWJH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup - (External MSDS)
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?