Documenti fondamentali
00483
Sigma-Aldrich
Isobutyl acetoacetate
≥98.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2COOCH2CH(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.19
Beilstein:
1761405
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39022304
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
P. ebollizione
100 °C/22 mmHg (lit.)
Densità
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Stringa SMILE
CC(C)COC(=O)CC(C)=O
CC(C)COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(2)5-11-8(10)4-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
ZYXNLVMBIHVDRH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
may discolor to yellow on storage
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)