84160
Salicylaldehyde
redist., ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 33 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Qualità
redist.
Impurezze
≤0.2% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.573 (lit.)
n20/D 1.573
P. ebollizione
197 °C (lit.)
Punto di fusione
1-2 °C (lit.)
Densità
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Salicylidene-tris(aminomethyl)ethane chelating agent which can form metal chelates with Fe3+, probes for 19F magnetic resonance imaging.
- Schiff base ligands via condensation with cycloalkylamines.
- 3-acetylcoumarin, an intermediate for the synthesis of various pyrrolidone fused coumarins and furan fused coumarins.
- Biologically important 2-amino-4H-chromene scaffolds via multicomponent reaction with nitroalkanes and malononitrile.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?