Documenti fondamentali
D15901
Sigma-Aldrich
5,6-Diamino-1,3-dimethyluracil hydrate
technical grade
Sinonimo/i:
4,5-Diamino-1,3-dimethyl-2,6-dioxotetrahydropyrimidine, 5,6-Diamino-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, NSC 15493
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10N4O2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
157451
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Punto di fusione
210-214 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.CN1C(N)=C(N)C(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H10N4O2.H2O/c1-9-4(8)3(7)5(11)10(2)6(9)12;/h7-8H2,1-2H3;1H2
FNLDCZCNGSQKIC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
  • 1H-Imidazol-1-yl substituted 8-phenylxanthines for use as adenosine receptor ligands
  • Pyrimidinyl purinediones via cyclocondensation
  • Theophylline derivatives as adenosine receptor antagonists
  • Pteridine analogs for use as monoamine oxidase B and nitric oxide synthase inhibitors
  • Fused tricyclic xanthines
  • Cadmium uraciliminoethylpyridine complexes for use as antiproliferatives against C6 glioma cells
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)