Documenti fondamentali
199494
Sigma-Aldrich
1-Bromooctadecane
≥97.0%
Sinonimo/i:
Octadecyl bromide, Stearyl bromide
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)17Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.39
Beilstein:
774145
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0%
Stato
solid
P. ebollizione
214-216 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
25-30 °C (lit.)
Densità
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C18H37Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Bromooctadecane is a key building block that can undergo nucleophilic substitution. Used to functionalize carbon nanotubes.
Applicazioni
1-Bromooctadecane was used in the synthesis of shortened single-walled carbon nanotubes (s-SWCNTs).
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Kim WJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 25(9), 1301-1302 (2004)
Md Shahruzzaman et al.
Journal of separation science, 38(14), 2403-2413 (2015-05-07)
The amphiphilic polymer-grafted silica was newly prepared as a stationary phase in high-performance liquid chromatography. Poly(4-vinylpyridine) with a trimethoxysilyl group at one end was grafted onto porous silica particles and the pyridyl side chains were quaternized with 1-bromooctadecane. The obtained
Global Trade Item Number
SKUGTIN
199494-100G4061838763266
199494-500G4061838763273
199494-5G