Key Documents
304220
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluoroaniline
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(F)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
40-42 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Nc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
GZRMNMGWNKSANY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Bromo-2-fluoroaniline was used in synthesis of 4-amino-3-fluorophenyl boronic acid. It was also used in chemical modification and synthesis of boronic acid derivatives for ultraviolet-visible titration.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis and crystal structure of 4-amino-3-fluorophenylboronic acid.
Das S, et al.
Tetrahedron Letters, 44(42), 7719-7722 (2003)
Vladimir L Alexeev et al.
Clinical chemistry, 50(12), 2353-2360 (2004-10-02)
We recently developed a photonic crystal glucose-sensing material, which consists of a crystalline colloidal array embedded within a polymer network of a polyacrylamide-poly(ethylene glycol) hydrogel with pendent phenylboronic acid groups. The aim of the present work was to improve this