A28651
Alloxazine
96%
Sinonimo/i:
Benzo[g]pteridine-2,4(1H,3H)-dione, Isoalloxazine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
O=C1NC(=O)c2nc3ccccc3nc2N1
InChI
1S/C10H6N4O2/c15-9-7-8(13-10(16)14-9)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H,(H2,12,13,14,15,16)
HAUGRYOERYOXHX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136)
WGK 3