PHR1936
Riboflavin Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Riboflavin Impurity A, 7,8,10-trimethylbenzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione (lumiflavine)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
riboflavin
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 10 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)