S4568
SCH 58261
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
7-(2-phenylethyl)-5-amino-2-(2-furyl)-pyrazolo-[4,3-e]-1,2,4-triazolo[1,5-c]pyrimidine
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: soluble >10 mg/mL
H2O: insoluble
Stringa SMILE
Nc1nc2n(CCc3ccccc3)ncc2c4nc(nn14)-c5ccco5
InChI
1S/C18H15N7O/c19-18-22-16-13(11-20-24(16)9-8-12-5-2-1-3-6-12)17-21-15(23-25(17)18)14-7-4-10-26-14/h1-7,10-11H,8-9H2,(H2,19,22)
UTLPKQYUXOEJIL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?