Documenti fondamentali
406686
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether)
average Mn ~2,000
Sinonimo/i:
Diaminopolypropylene glycol, Poly(oxypropylene)diamine, Polypropylene glycol diamine
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
viscous liquid
Livello qualitativo
PM
average Mn ~2,000
Indice di rifrazione
n20/D 1.451
Densità
0.996 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
365.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
185 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)