Documenti fondamentali
14526
Sigma-Aldrich
O,O′-Bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol
Mr 600
Sinonimo/i:
Jeffamine® ED-600, Polyethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(NH2)CH2[OCH(CH3)CH2]l(OCH2CH2)m[OCH2CH(CH3)]nNH2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Nome del prodotto
O,O′-Bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol, 500
Descrizione
132 g/eq AHEW (Amine hydrogen equivalent wt)
PM
Mr ~600
pH
11.7(lit.)
Viscosità
72 cSt(20 °C)(lit.)
Punto di fusione
-10 °C (lit.)
Densità
1.035 g/mL (lit.)
Descrizione generale
Flash point 160°C (Lit.)
Applicazioni
Modification of polyamides for enhanced hydrophilicity.
Preparation of biocompatible articles and coatings.
Preparation of hydrogels with isocyanates.
Features and Benefits
  • Flexibility from polyether
  • Hydrophilicity from polyethylene glycol.
  • Reactivity of the amine end group.
  • Biocompatibility of polyethylene glycol.
Note legali
Jeffamine is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)