406775
Poly[(phenyl glycidyl ether)-co-formaldehyde]
average Mn ~345
Sinonimo/i:
Phenol-formaldehyde polymer glycidyl ether, Phenol-formaldehyde polymer, oxiranylmethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Attività specifica
2.2 epoxide groups per molecule
PM
average Mn ~345
Indice di rifrazione
n20/D 1.589
Viscosità
11-17 poise(lit.)
Densità
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C([H])=O.C1OC1COc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2.CH2O/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9;1-2/h1-5,9H,6-7H2;1H2
HOHFCSNKEFBITP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
406775-250ML | |
406775-100ML | 4061838146496 |