Key Documents
390410
Sigma-Aldrich
3,3′-Diethylthiacyanine iodide
Dye content ~97 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H19IN2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.40
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Saggio
≥96.5% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder or crystals
Composizione
Dye content, ~97%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
424 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[I-].CCN1\C(Sc2ccccc12)=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C19H19N2S2.HI/c1-3-20-14-9-5-7-11-16(14)22-18(20)13-19-21(4-2)15-10-6-8-12-17(15)23-19;/h5-13H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
XWUVSDMFUQTKQC-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
3,3′-Diethylthiacyanine iodide (DTTHCI) is a fluorophore.
Applicazioni
3,3′-Diethylthiacyanine iodide has been used to investigate the kinetics of fluorescence staining in bacteria (two Gram-negative and two Gram-positive species).
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)