923303
6-((3aS,7aR)-1-(tert-Butoxycarbonyl)octahydro-6H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-6-yl)pyridazine-3-carboxylic acid
Sinonimo/i:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
Boc
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([H])(CN(CC2)C3=NN=C(C=C3)C(O)=O)N(CC1)C(OC(C)(C)C)=O
InChI
HJKOBLQECGCRMI-AAEUAGOBSA-N
Applicazioni
Similar linkers in this series:
923273
923281
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)