QBD10501
Azido-dPEG®4-NHS ester
Sinonimo/i:
3-(Azidotetra(ethyleneoxy))propionic acid succinimidyl ester, NHS-Peg4-Azide, Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Gruppo funzionale
NHS ester
azide
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C15H24N4O8/c16-18-17-4-6-24-8-10-26-12-11-25-9-7-23-5-3-15(22)27-19-13(20)1-2-14(19)21/h1-12H2
OIGKWPIMJCPGGD-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)