QBD10571
Azido-dPEG ®24-TFP ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F
InChI
1S/C57H101F4N3O26/c58-52-51-53(59)56(61)57(55(52)60)90-54(65)1-3-66-5-7-68-9-11-70-13-15-72-17-19-74-21-23-76-25-27-78-29-31-80-33-35-82-37-39-84-41-43-86-45-47-88-49-50-89-48-46-87-44-42-85-40-38-83-36-34-81-32-30-79-28-26-77-24-22-75-20-18-73-16-14-71-1
GAQVEOMHZRVELL-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10571-1000MG | |
QBD10571-100MG |