Documenti fondamentali
QBD11224
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®24-amido-DBCO
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C71H118BrN3O27
Peso molecolare:
1525.60
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCC(N1C(C=CC=C2)=C2C#CC(C=CC=C3)=C3C1)=O)=O)=O
InChI
1S/C71H118BrN3O27/c72-63-70(77)74-14-16-80-18-20-82-22-24-84-26-28-86-30-32-88-34-36-90-38-40-92-42-44-94-46-48-96-50-52-98-54-56-100-58-60-102-62-61-101-59-57-99-55-53-97-51-49-95-47-45-93-43-41-91-39-37-89-35-33-87-31-29-85-27-25-83-23-21-81-19-17-79-15
PCFBANPBUNKXTI-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Bromoacetamido-dPEG®₂₄-amido-DBCO is a crosslinker with a bromoacetamido which can react with a free thiol and a DBCO which can be used for a copper-free "click" chemistry reaction with an azide group.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)