QBD10569
Azido-dPEG ®12-TFP ester
>90%
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F
InChI
RENGUSQTKSZMOS-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10569-100MG | |
QBD10569-1000MG |