Key Documents
QBD11811
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG ®12-DBCO
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C55H83N5O16S
Peso molecolare:
1102.34
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
Biotin-dPEG ®₁₂-DBCO contains a biotin and a DBCO which can react with an azide through copper-free "click" chemistry.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2