Documenti fondamentali
QBD11223
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®12-amido-DBCO
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C47H70BrN3O15
Peso molecolare:
996.97
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCC(N1C(C=CC=C2)=C2C#CC(C=CC=C3)=C3C1)=O)=O)=O
InChI
XPUVEPGDYRRCGY-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Bromoacetamido-dPEG®₁₂-amido-DBCO is a crosslinker with a bromoacetamido which can react with a free thiol and a DBCO which can be used for a copper-free "click" chemistry reaction with an azide group.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD11223-500MG
QBD11223-25MG