Documenti fondamentali
920541
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 1-oxa-4,9-diazaspiro[5.6]dodecane-9-carboxylate
Sinonimo/i:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H26N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
Boc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(OC(N1CCCC2(CC1)CNCCO2)=O)C
InChI
1S/C14H26N2O3/c1-13(2,3)19-12(17)16-8-4-5-14(6-9-16)11-15-7-10-18-14/h15H,4-11H2,1-3H3
NOJWQZFPWYJJKE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
tert-Butyl 1-oxa-4,9-diazaspiro[5.6]dodecane-9-carboxylate is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Similar to CH4979588668
Note legali
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
920541-50MG4065266025729