900656
Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide)
5k-10k
Sinonimo/i:
mPEG-b-PLA, mPEG-PLA, mPEG-PLLA
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.7 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.