900659
Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L-lactide)
5k-10k
Sinonimo/i:
mPEG-b-PLA, mPEG-PLA
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.