145491
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
98%, contains 100 ppm BHT as stabilizer
Sinonimo/i:
2,3-Dimethylbuta-1,2-diene, 2,3-Dimethylenebutane, Biisopropenyl, Diisopropenyl
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
269 mmHg ( 37.7 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
contiene
100 ppm BHT as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. ebollizione
68-69 °C (lit.)
Punto di fusione
−76 °C (lit.)
Densità
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(C)=C
InChI
1S/C6H10/c1-5(2)6(3)4/h1,3H2,2,4H3
SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the following processes:
- Preparation of 1,3,6-triene derivatives of corresponding 1-aryl-substituted 1,3-dienes by 1,4-hydrobutadienylation in the presence of cobalt catalyst.
- Synthesis of 6-aryl(hetaryl)-3,4-dimethyl-1-nitro-1-cyano-3-cyclohexenes by reacting with gem-cyanonitroethenes.
- As a halogen trap during the study of the photolysis reaction of dibromo adduct of 2,5-diphenyltellurophene.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
145491-50G | 4061838736260 |
145491-10G | 4061838736253 |