Documenti fondamentali
I19551
Sigma-Aldrich
Isoprene
99%, contains <1000 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinonimo/i:
2-Methyl-1,3-butadiene
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHC(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.12
Beilstein:
969158
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
2.35 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
8.82 psi ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
428 °F
contiene
<1000 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
Limite di esplosione
10 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
34 °C (lit.)
Punto di fusione
−146 °C (lit.)
Densità
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Isoprene in the presence of sec-butyllithium as an initiator can undergo sequential anionic polymerization with styrene and methyl methacrylate to form polystyrene-block-polyisoprene-block-poly(methylmethacrylate) (SIM) and polyisoprene-block-polystyrene-block-poly(methyl methacrylate) (ISM), two asymmetric triblock terpolymers. It is also used in the asymmetric synthesis of polystyrene-block-polyisoprene (PS-b-PI) diblock copolymers.
Confezionamento
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-65.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Myrcene technical grade
Sigma-Aldrich
M100005
Myrcene
cis-1,3-Pentadiene analytical standard
Supelco
09207
cis-1,3-Pentadiene
Morphology and elasticity of polystyrene-block-polyisoprene diblock copolymers in the melt.
Haenelt TG, et al.
Korea-Australia Rheology Journal, 26(3), 263-275 (2014)
Four-Phase Morphologies in Blends of ABC and BAC Triblock Terpolymers
Haenelt TG, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 219(1), 1700241-1700241 (2018)
H Koc et al.
Journal of breath research, 5(3), 037102-037102 (2011-06-10)
Isoprene is one of the most abundant endogenous volatile organic compounds (VOCs) contained in human breath and is considered to be a potentially useful biomarker for diagnostic and monitoring purposes. However, neither the exact biochemical origin of isoprene nor its
Russell K Monson et al.
The New phytologist, 195(3), 541-559 (2012-06-29)
The leaves of many plants emit isoprene (2-methyl-1,3-butadiene) to the atmosphere, a process which has important ramifications for global and regional atmospheric chemistry. Quantitation of leaf isoprene emission and its response to environmental variation are described by empirically derived equations
Michaela Stieglmeier et al.
International journal of systematic and evolutionary microbiology, 64(Pt 8), 2738-2752 (2014-06-08)
A mesophilic, neutrophilic and aerobic, ammonia-oxidizing archaeon, strain EN76(T), was isolated from garden soil in Vienna (Austria). Cells were irregular cocci with a diameter of 0.6-0.9 µm and possessed archaella and archaeal pili as cell appendages. Electron microscopy also indicated