900661
Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L-lactide)
4k-2.2k
Sinonimo/i:
mPEG-b-PLA, mPEG-PLA
Stato
powder
PM
PDLLA average Mn ~2,200
PEG average Mn ~4,000
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.