925462
Maleimide poly(ethylene glycol)-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 15,000, lactide:glycolide 50:50
Sinonimo/i:
Maleimide-PEG-b-PLGA, Maleimide-PEG-PLGA
About This Item
Prodotti consigliati
Rapporto d’alimentazione
50:50±5 (Lactide:Glycolide, by NMR)
lactide:glycolide 50:50
Livello qualitativo
PM
PEG Mn 4000-6000 g/mol (by NMR)
PEG average Mn 5,000
PLGA Mn 12000-18000 g/mol
PLGA average Mn 15,000
Compatibilità
conforms to structure for NMR
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)