900649
Methoxy poly(ethylene glycol)-block-poly(ε-caprolactone)
2k-2k
Sinonimo/i:
mPEG-b-PCL, mPEG-PCL
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
PM
PCL average Mn ~2,000
PEG average Mn ~2,000
Temp. transizione
flash point >230 °F
Tm 47-51 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Articoli
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.