Documenti fondamentali
900538
Sigma-Aldrich
Ir(p-F-ppy)3
Sinonimo/i:
(OC-6-22)-Tris[5-fluoro-2-(2-pyridinyl-κN)phenyl-κC]iridium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H21F3IrN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
708.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Stato
powder or chunks
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Attivazione fotocatalizzatore
465 nm
Stringa SMILE
[Ir]741([NH]8=CC=CC=C8c9c7cc(cc9)F)([NH]5=CC=CC=C5c6c4cc(cc6)F)[NH]2=CC=CC=C2c3c1cc(cc3)F
InChI
ZQIVPBRTCYGMPT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ir(p-F-ppy)3 is a photocatalyst that readily facilitates the decarboxylative arylation of α-amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)