905097
Ir(p-Me-ppy)3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H30IrN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
696.86
Codice UNSPSC:
12352200
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Applicazioni
This versatile photocatalyst facilitates a variety of transformations using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)