900539
Ir[p-F(t-Bu)-ppy]3
Sinonimo/i:
tris[2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2-pyridinyl-κN]-5-fluorophenyl-κC]- iridium
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or crystals
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Punto di fusione
372.5 °C
Attivazione fotocatalizzatore
430 nm
Categorie correlate
Applicazioni
Ir[p-F(t-Bu)-ppy]3 is a photocatalyst which readily facilitates the decarboxylative arylation of α amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)