900655
Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide)
2k-5k
Sinonimo/i:
mPEG-b-PLA, mPEG-PLA, mPEG-PLLA
About This Item
Prodotti consigliati
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.