Key Documents
659665
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)-block-polylactide methyl ether
PEG average Mn 350, PLA average Mn 1,000
Sinonimo/i:
PEG-b-PLA
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)x(COCHCH3O)yH
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
PM
PEG average Mn 350
PLA average Mn 1,000
Caratteristiche e vantaggi
Biodegradable, water-soluble polymer. Applications include drug encapsulation and drug delivery.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.