900605
3-(Bromomethyl)-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
Sinonimo/i:
Bromo sulfonyl fluoride alkyne, Probe building block
Saggio
≥95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Si](C)(C)(C)C#Cc1cc(cc(c1)CBr)[S](=O)(=O)F
InChI
1S/C12H14BrFO2SSi/c1-18(2,3)5-4-10-6-11(9-13)8-12(7-10)17(14,15)16/h6-8H,9H2,1-3H3
QSYGHPYMWBAJRL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900605-100MG | 4061833250488 |