900614
3-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)benzoic acid
≥95%
Sinonimo/i:
Carboxyl benzophenone alkyne, Probe building block
Saggio
≥95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O(CC#C)c1ccc(cc1)C(=O)c2cc(ccc2)C(=O)O
InChI
1S/C17H12O4/c1-2-10-21-15-8-6-12(7-9-15)16(18)13-4-3-5-14(11-13)17(19)20/h1,3-9,11H,10H2,(H,19,20)
ZQWRDUVGHBGHPV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.