Documenti fondamentali
900618
Sigma-Aldrich
3-(3-(Bromomethyl)-5-ethynylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
95%
Sinonimo/i:
Bromo diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6BrF3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.08
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Disponibilità
available only in USA
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
3-(3-(Bromomethyl)-5-ethynylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and bromine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its brominated linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)