Documenti fondamentali
ALD00028
Sigma-Aldrich
4-(Bromomethyl)benzenesulfonyl fluoride
97%
Sinonimo/i:
4-(Fluorosulfonyl)benzyl bromide, Fluorosulfonylbenzyl bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6BrFO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
80-85 °C
Stringa SMILE
O=S(C1=CC=C(CBr)C=C1)(F)=O
InChI
1S/C7H6BrFO2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,5H2
WWAPDVQUZYCNCR-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, Sigma-Aldrich now offers a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.